α-Bromo-2,4,5-trifluorotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-2,4,5-trifluorobenceno
T2386-1G T2386-5G
TCIAT2386-1GEA 30 EUR
TCIAT2386-1G TCIAT2386-5G
α-Bromo-2,4,5-trifluorotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Bromo-2,4,5-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Pto. Ebullición: 182 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 21 °C
Número MDL: MFCD00061209
Núm. CAS: 157911-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&vid=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %