α-Bromo-2,5-diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
D3548-25G D3548-5G
TCIAD3548-25GEA 244 EUR
TCIAD3548-25G TCIAD3548-5G
α-Bromo-2,5-diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2,5-diclorotolueno
Formula: C₇H₅BrCl₂
MW: 239.93 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00236034
Núm. CAS: 85482-13-9
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&vid=3ffd61f75680f15896e9a609929880adccd59bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C