α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

T2464-1G T2464-5G
TCIAT2464-1GEA 21 EUR
TCIAT2464-1G TCIAT2464-5G
α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Pto. Ebullición: 44 - 46 °C (1 -rr)
Densidad: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00083528
Núm. CAS: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&vid=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR