α-Bromo-3,5-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2631-25G D2631-5G
TCIAD2631-25GEA 183 EUR
TCIAD2631-25G TCIAD2631-5G
α-Bromo-3,5-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-3,5-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
Pto. Ebullición: 65°C
Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00010304
Núm. CAS: 141776-91-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&vid=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %