α-Bromo-e-(trifluorometoxi)tolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
T2730-1G T2730-5G
TCIAT2730-1GEA 31 EUR
TCIAT2730-1G TCIAT2730-5G
α-Bromo-e-(trifluorometoxi)tolueno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-e-(trifluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₆BrF₃O
Pto. Ebullición: 178 - 180 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00061271
Núm. CAS: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&vid=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %