α-Bromo-p-iodotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0571-25G I0571-5G
TCIAI0571-25GEA 195 EUR
TCIAI0571-25G TCIAI0571-5G
α-Bromo-p-iodotolueno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-p-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Pto. Ebullición: 115 - 120 °C (0,6 -rr)
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209656
Núm. CAS: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&vid=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C