ω-2,4-Tricloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-2,4-Tricloroacetofenona, 2,2',4'-Tricloroacetofenona
T1405-25G T1405-250G
TCIAT1405-25GEA 25 EUR
TCIAT1405-25G TCIAT1405-250G
ω-2,4-Tricloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-2,4-Tricloroacetofenona
Formula: C₈H₅Cl₃O
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000934
Núm. CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&vid=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency