α-2,3-Triclorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2060-25G D2060-5G
TCIAD2060-25GEA 243 EUR
TCIAD2060-25G TCIAD2060-5G
α-2,3-Triclorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-2,3-Triclorotolueno
Formula: C₇H₅Cl₃
Pto. Ebullición: 255°C
Número MDL: MFCD00035817
Núm. CAS: 3290-01-5
EINECS: 221-947-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&vid=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %