α-Cloro-2,6-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,6-Difluorobencilo cloruro, 1-(Clorometil)-2,6-difluorobenceno
D2337-25G D2337-5G
TCIAD2337-25GEA 114 EUR
TCIAD2337-25G TCIAD2337-5G
α-Cloro-2,6-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-2,6-difluorotolueno
Formula: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Pto. Ebullición: 172 - 173 °C (640 -rr)
Pto. de fusión: 32 °C
Número MDL: MFCD00191346
Núm. CAS: 697-73-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67278f893714346e17430c62b41ba9e53094b8e7&vid=67278f893714346e17430c62b41ba9e53094b8e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity