Tris(decil)amina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tri-n-decylamine
T0418-25G T0418-5G
TCIAT0418-25GEA 113 EUR
TCIAT0418-25G TCIAT0418-5G
Tris(decil)amina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(decil)amina
Formula: C₃₀H₆₃N
Pto. Ebullición: 430°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041914
Núm. CAS: 1070-01-5
EINECS: 213-966-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&vid=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %