N,N-Dimetil-m-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0806-25ML D0806-500ML
TCIAD0806-25MLEA 27 EUR
TCIAD0806-25ML TCIAD0806-500ML
N,N-Dimetil-m-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetil-m-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0,922 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00008305
Núm. CAS: 121-72-2
EINECS: 204-495-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78b1ce54b4d339154aa7c8f4f00e64e831c11b46&vid=78b1ce54b4d339154aa7c8f4f00e64e831c11b46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %