N,N-Dimetiloctilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyloctan-1-amine
D1814-25ML D1814-500ML
TCIAD1814-25MLEA 16 EUR
TCIAD1814-25ML TCIAD1814-500ML
N,N-Dimetiloctilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetiloctilamina
Formula: C₁₀H₂₃N
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: -57°C
Densidad: 0,765 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009558
Núm. CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&vid=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %