4-terc-Butiltiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0741-25G B0741-5G
TCIAB0741-25GEA 183 EUR
TCIAB0741-25G TCIAB0741-5G
4-terc-Butiltiofenol ≥97.0% (por GC)
4-terc-Butiltiofenol
Formula: C₁₀H₁₄S
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,9917 g/cm³ (16 °C)
Número MDL: MFCD00022067
Núm. CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&vid=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %