Didodecilamina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dilaurylamine
D0267-25G D0267-5G
TCIAD0267-25GEA 234 EUR
TCIAD0267-25G TCIAD0267-5G
Didodecilamina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Didodecilamina
Formula: C₂₄H₅₁N
MW: 353,68 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: 100…102 °C
Número MDL: MFCD00041918
Núm. CAS: 3007-31-6
EINECS: 221-114-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91582d37506aecc475ef5a56120607fd9f612a33&vid=91582d37506aecc475ef5a56120607fd9f612a33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 55.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency