Dihexilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0547-25ML D0547-100ML D0547-500ML
TCIAD0547-25MLEA 16 EUR
TCIAD0547-25ML TCIAD0547-100ML TCIAD0547-500ML
Dihexilamina ≥98.0% (por GC)
Dihexilamina
Formula: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Pto. Ebullición: 233 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009521
Núm. CAS: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&vid=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %