Alcohol 2,3,4,5-tetrafluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1883-1G T1883-5G
TCIAT1883-1GEA 27 EUR
TCIAT1883-1G TCIAT1883-5G
Alcohol 2,3,4,5-tetrafluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2,3,4,5-tetrafluorobencílico
Formula: C₇H₄F₄O
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD01631452
Núm. CAS: 53072-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&vid=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %