Alcohol 2,3,5,6-tetrafluorobencílico ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1884-1G T1884-5G
TCIAT1884-1GEA 22 EUR
TCIAT1884-1G TCIAT1884-5G
Alcohol 2,3,5,6-tetrafluorobencílico ≥96.0% (por GC)
Alcohol 2,3,5,6-tetrafluorobencílico
Formula: C₇H₄F₄O
Número MDL: MFCD00792428
Núm. CAS: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87403080fcefe9e6849b279fdbdc45b000abd9f1&vid=87403080fcefe9e6849b279fdbdc45b000abd9f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %