Alcohol 4-nitrobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Nitrophenyl)methanol
N0180-25G N0180-100G
TCIAN0180-25GEA 16 EUR
TCIAN0180-25G TCIAN0180-100G
Alcohol 4-nitrobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007376
Núm. CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&vid=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C