N-Metil-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Methylamino)toluene, N,3-Dimethylaniline
M0446-25ML M0446-500ML M0446-100ML
TCIAM0446-25MLEA 38 EUR
TCIAM0446-25ML TCIAM0446-500ML TCIAM0446-100ML
N-Metil-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Metil-m-toluidina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00035787
Núm. CAS: 696-44-6
EINECS: 211-795-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06cd08d86824ad743782ff2d5acfb03e907b2e11&vid=06cd08d86824ad743782ff2d5acfb03e907b2e11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %