Dipropilamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Propyl-1-propanamine
D0930-25ML D0930-500ML D0930-100ML
TCIAD0930-25MLEA 16 EUR
TCIAD0930-25ML TCIAD0930-500ML TCIAD0930-100ML
Dipropilamina ≥99.0% (por GC)
Dipropilamina
Formula: C₆H₁₅N
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: -63°C
Densidad: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009362
Núm. CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03343
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&vid=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %