α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B2544-25G B2544-5G
TCIAB2544-25GEA 289 EUR
TCIAB2544-25G TCIAB2544-5G
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina ≥98.0% (por GC)
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xilidina
Formula: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Densidad: 1,479 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00074940
Núm. CAS: 328-93-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&vid=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %