N-Metiletilendiamina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetilmetilamina
M0518-25ML M0518-5ML M0518-100ML
TCIAM0518-25MLEA 148 EUR
TCIAM0518-25ML TCIAM0518-5ML TCIAM0518-100ML
N-Metiletilendiamina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N-Metiletilendiamina
Formula: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Densidad: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00008165
Núm. CAS: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8eabcdac345bd318d0cf7fdfd4938c913f37bc&vid=7c8eabcdac345bd318d0cf7fdfd4938c913f37bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %