α-α-α-Trifluoro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminobenzotrifluoruro
A0433-25ML A0433-500ML
TCIAA0433-25MLEA 16 EUR
TCIAA0433-25ML TCIAA0433-500ML
α-α-α-Trifluoro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-α-α-Trifluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007718
Núm. CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66193824ad5b87ed5eb8b2676243585858dfe2ea&vid=66193824ad5b87ed5eb8b2676243585858dfe2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %