2-Bromo-p-toluidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4-metilanilina
B0540-25G B0540-5G
TCIAB0540-25GEA 52 EUR
TCIAB0540-25G TCIAB0540-5G
2-Bromo-p-toluidina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-p-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007635
Núm. CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&vid=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %