2-Bromo-5-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2163-25G
B2163-5G
TCIAB2163-25GEA
67
EUR
TCIAB2163-25G
TCIAB2163-5G
2-Bromo-5-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluoroanilina
Formula:
C₆H₅BrFN Pto. Ebullición: 154°C |
Número MDL:
MFCD00070750 Núm. CAS: 1003-99-2 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |