2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A1511-25G A1511-5G
TCIAA1511-25GEA 91 EUR
TCIAA1511-25G TCIAA1511-5G
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Pto. Ebullición: 89 °C (0,5 -rr)
Pto. de inflamación: 103°C
Número MDL: MFCD00042563
Núm. CAS: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&vid=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %