2-Cloro-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-4-metilanilina
A1437-25G A1437-5G
TCIAA1437-25GEA 89 EUR
TCIAA1437-25G TCIAA1437-5G
2-Cloro-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Pto. Ebullición: 224°C
Pto. de fusión: 7°C
Densidad: 1.151
Pto. de inflamación: 99°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007666
Núm. CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&vid=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %