2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 6-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-toluidina
A0948-25G A0948-500G
TCIAA0948-25GEA 34 EUR
TCIAA0948-25G TCIAA0948-500G
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007673
Núm. CAS: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&vid=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %