2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
A1510-25G A1510-5G
TCIAA1510-25GEA 100 EUR
TCIAA1510-25G TCIAA1510-5G
2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Pto. Ebullición: 40°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00272565
Núm. CAS: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&vid=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %