6-Cloro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1959-25G A1959-5G
TCIAA1959-25GEA 139 EUR
TCIAA1959-25G TCIAA1959-5G
6-Cloro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007679
Núm. CAS: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
UN: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&vid=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %