2-Fluoro-p-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-4-metilanilina
F0529-25G F0529-5G
TCIAF0529-25GEA 154 EUR
TCIAF0529-25G TCIAF0529-5G
2-Fluoro-p-toluidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-p-toluidina
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de fusión: 3°C
Densidad: 1,11
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00040975
Núm. CAS: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&vid=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %