2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1582-25G A1582-5G
TCIAA1582-25GEA 84 EUR
TCIAA1582-25G TCIAA1582-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Formula: C₇H₅F₄N
Pto. Ebullición: 190°C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007653
Núm. CAS: 535-52-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&vid=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %