6-Fluoro-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-metilanilina
F0528-25G F0528-5G
TCIAF0528-25GEA 82 EUR
TCIAF0528-25G TCIAF0528-5G
6-Fluoro-m-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fluoro-m-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Densidad: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00007654
Núm. CAS: 452-84-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&vid=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %