5-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
N0115-25G
N0115-500G
TCIAN0115-25GEA
46
EUR
TCIAN0115-25G
TCIAN0115-500G
5-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Nitro-o-toluidina
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 108 °C Densidad: 1,365 g/cm³ (15 °C) |
Número MDL:
MFCD00007741 Núm. CAS: 99-55-8 EINECS: 202-765-8 UN: 2660 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |