4,5-Difluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
D3644-25G D3644-5G
TCIAD3644-25GEA 180 EUR
TCIAD3644-25G TCIAD3644-5G
4,5-Difluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4,5-Difluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Número MDL: MFCD00010876
Núm. CAS: 78056-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f4d7980b47161e33c43447995756575926a9a27&vid=9f4d7980b47161e33c43447995756575926a9a27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C