α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B1324-10G B1324-25G B1324-250G
TCIAB1324-10GEA 18 EUR
TCIAB1324-10G TCIAB1324-25G TCIAB1324-250G
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina ≥97.0% (por GC)
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xilidina
Formula: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000394
Núm. CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&vid=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %