3-(Trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Trifluoromethoxyaniline
T2255-1G T2255-5G
TCIAT2255-1GEA 20 EUR
TCIAT2255-1G TCIAT2255-5G
3-(Trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041511
Núm. CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&vid=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %