α-α-α-Trifluoro-m-toluidina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Aminobenzotrifluoruro
A0434-25G A0434-500G A0434-100G
TCIAA0434-25GEA 16 EUR
TCIAA0434-25G TCIAA0434-500G TCIAA0434-100G
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina ≥99.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina
Formula: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Pto. Ebullición: 187
Pto. de fusión: 5
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007797
Núm. CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&vid=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %