3-Bromo-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2354-25G B2354-5G
TCIAB2354-25GEA 109 EUR
TCIAB2354-25G TCIAB2354-5G
3-Bromo-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-p-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: 25…26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134176
Núm. CAS: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8afbbb3f4cb444604d0ee54c62873e6e1c52f2f&vid=d8afbbb3f4cb444604d0ee54c62873e6e1c52f2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %