5-Bromo-2-fluoroanilina ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3043-25G B3043-5G
TCIAB3043-25GEA 94 EUR
TCIAB3043-25G TCIAB3043-5G
5-Bromo-2-fluoroanilina ≥95.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD03094181
Núm. CAS: 2924-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb194b802474819c52235f4b15085136fa6ead98&vid=eb194b802474819c52235f4b15085136fa6ead98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %