3-Cloro-p-toluidina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Cloro-4-metilanilina
C0538-25G
C0538-500G
TCIAC0538-25GEA
37
EUR
TCIAC0538-25G
TCIAC0538-500G
3-Cloro-p-toluidina ≥97.0% (por GC)
3-Cloro-p-toluidina
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Pto. Ebullición: 244°C Pto. de fusión: 26 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007773 Núm. CAS: 95-74-9 EINECS: 202-446-3 UN: 2239 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |