2-Amino-4-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxyaniline
A0284-25G A0284-500G
TCIAA0284-25GEA 23 EUR
TCIAA0284-25G TCIAA0284-500G
2-Amino-4-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-chlorophenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007694
Núm. CAS: 95-85-2
EINECS: 202-458-9
UN: 2673
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6662ebba3635f1c0238e0fe5a3a9ee853d6e04f3&vid=6662ebba3635f1c0238e0fe5a3a9ee853d6e04f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity