3-Fluoro-p-toluidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0440-25G
F0440-5G
TCIAF0440-25GEA
72
EUR
TCIAF0440-25G
TCIAF0440-5G
3-Fluoro-p-toluidina ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-p-toluidina
Formula:
C₇H₈FN Pto. Ebullición: 97 °C (15 -rr) Pto. de fusión: 37 °C Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00007762 Núm. CAS: 452-77-7 EINECS: 207-212-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | 34.0 to 37.0 deg-C |