2-Amino-4-fluorofenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2400-25G A2400-5G
TCIAA2400-25GEA 1102 EUR
TCIAA2400-25G TCIAA2400-5G
2-Amino-4-fluorofenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-4-fluorofenol
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de fusión: 146°C
Número MDL: MFCD00077451
Núm. CAS: 399-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9cd73ea147761c467656cf59f4694ff1e89d29&vid=3e9cd73ea147761c467656cf59f4694ff1e89d29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %