5-Fluoro-o-toluidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-metilanilina
F0232-25G F0232-5G
TCIAF0232-25GEA 75 EUR
TCIAF0232-25G TCIAF0232-5G
5-Fluoro-o-toluidina ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Densidad: 1.13
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007764
Núm. CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89c09f2885b8e56cca6dd71455516d1b7df5e13c&vid=89c09f2885b8e56cca6dd71455516d1b7df5e13c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %