5-Fluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0789-25G F0789-5G
TCIAF0789-25GEA 204 EUR
TCIAF0789-25G TCIAF0789-5G
5-Fluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Número MDL: MFCD00034065
Núm. CAS: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40c0758a05a844a75a9b6109f42a7d7ea004c117&vid=40c0758a05a844a75a9b6109f42a7d7ea004c117&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR