4-Nitro-m-toluidina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Methyl-4-nitroaniline, 4-Nitro-3-methylaniline, 5-Amino-2-nitrotoluene
M1677-25G
M1677-5G
TCIAM1677-25GEA
157
EUR
TCIAM1677-25G
TCIAM1677-5G
4-Nitro-m-toluidina ≥97.0% (por GC)
4-Nitro-m-toluidina
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Pto. de fusión: 138 |
Número MDL:
MFCD00091833 Núm. CAS: 611-05-2 EINECS: 210-247-8 UN: 2660 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 131.0 to 136.0 deg-C |