4-Aminobenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
A1140-25G A1140-5G
TCIAA1140-25GEA 71 EUR
TCIAA1140-25G TCIAA1140-5G
4-Aminobenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminobenzophenone
Formula: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007895
Núm. CAS: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ccea1fefb8f4b5be058608b047560536ee345dd&vid=7ccea1fefb8f4b5be058608b047560536ee345dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity