4-(Trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1345-5G
T1345-25G
TCIAT1345-5GEA
19
EUR
TCIAT1345-5G
TCIAT1345-25G
4-(Trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluorometoxi)anilina
Formula:
C₇H₆F₃NO MW: 177.13 g/mol Pto. Ebullición: 83°C Densidad: 1.31 Pto. de inflamación: 81°C |
Número MDL:
MFCD00041314 Núm. CAS: 461-82-5 EINECS: 207-317-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |