α-α-α-Trifluoro-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0662-25ML A0662-100ML
TCIAA0662-25MLEA 60 EUR
TCIAA0662-25ML TCIAA0662-100ML
α-α-α-Trifluoro-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-α-α-Trifluoro-p-toluidina
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de fusión: 3…8 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064396
Núm. CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&vid=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %